Merck
AMBH303C4F67
Ambeed, Inc.
BGP-15
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
351.28
MDL番号:
Iupac Name
N-(2-hydroxy-3-(piperidin-1-yl)propoxy)nicotinimidamide dihydrochloride
Inchi Code
1S/C14H22N4O2.2ClH/c15-14(12-5-4-6-16-9-12)17-20-11-13(19)10-18-7-2-1-3-8-18;;/h4-6,9,13,19H,1-3,7-8,10-11H2,(H2,15,17);2*1H
InChI Key
ISGGVCWFTPTHIX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/66611-37-8.html
Synonym
N-(2-Hydroxy-3-(piperidin-1-yl)propoxy)nicotinimidamide dihydrochloride
ピクトグラム
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/66611-37-8.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)