Merck
AMBH303C4F40
Ambeed, Inc.
6-Bromo-1H-pyrazolo[4,3-b]pyridin-3-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
213.04
MDL番号:
Iupac Name
6-bromo-1H-pyrazolo[4,3-b]pyridin-3-ylamine
Inchi Code
1S/C6H5BrN4/c7-3-1-4-5(9-2-3)6(8)11-10-4/h1-2H,(H3,8,10,11)
InChI Key
GORWCQUHVRKSTN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1211516-09-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)