Merck
AMBH303C4E5F
Ambeed, Inc.
1-(2-Amino-4,6-difluorophenyl)ethanone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
171.15
MDL番号:
Iupac Name
1-(2-amino-4,6-difluorophenyl)ethan-1-one
Inchi Code
1S/C8H7F2NO/c1-4(12)8-6(10)2-5(9)3-7(8)11/h2-3H,11H2,1H3
InChI Key
CJKCNBKIGYNVKB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1632285-92-7.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1632285-92-7.html