Merck
AMBH303C4E4F
Ambeed, Inc.
Ethyl 3,3-difluorocyclobutanecarboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
164.15
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 3,3-difluorocyclobutanecarboxylate
Inchi Code
1S/C7H10F2O2/c1-2-11-6(10)5-3-7(8,9)4-5/h5H,2-4H2,1H3
InChI Key
YSXYNSJJESDMJF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/681128-38-1.html