Merck
AMBH303C4E1C
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 2-oxo-1-oxa-3,9-diazaspiro[5.5]undecane-9-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
270.33
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 2-oxo-1-oxa-3,9-diazaspiro[5.5]undecane-9-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H22N2O4/c1-12(2,3)19-11(17)15-8-5-13(6-9-15)4-7-14-10(16)18-13/h4-9H2,1-3H3,(H,14,16)
InChI Key
CYBYEGNEBRILCO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1209319-87-8.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1209319-87-8.html