Merck
AMBH303C4DC1
Ambeed, Inc.
9-Benzyl-9-azabicyclo[3.3.1]nonan-3-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
229.32
MDL番号:
Iupac Name
9-benzyl-9-azabicyclo[3.3.1]nonan-3-one
Inchi Code
1S/C15H19NO/c17-15-9-13-7-4-8-14(10-15)16(13)11-12-5-2-1-3-6-12/h1-3,5-6,13-14H,4,7-11H2
InChI Key
BVEFCNSLJKPSEA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2291-58-9.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)