Merck
AMBH303C4D53
Ambeed, Inc.
6-Methoxypicolinamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
152.15
MDL番号:
Iupac Name
6-methoxy-2-pyridinecarboxamide
Inchi Code
1S/C7H8N2O2/c1-11-6-4-2-3-5(9-6)7(8)10/h2-4H,1H3,(H2,8,10)
InChI Key
FYSOQIKOUXQYSU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/98276-69-8.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/98276-69-8.html