Merck
AMBH303C4C1E
Ambeed, Inc.
2,4-Dibromo-1,3,5-trifluorobenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
289.88
MDL番号:
Iupac Name
2,4-dibromo-1,3,5-trifluorobenzene
Inchi Code
1S/C6HBr2F3/c7-4-2(9)1-3(10)5(8)6(4)11/h1H
InChI Key
SFNQFVCUPVBCOC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/363-69-9.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)