Merck
AMBH303C4C13
Ambeed, Inc.
4-Fluoro-2-methylbenzo[d]oxazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
151.14
MDL番号:
Iupac Name
4-fluoro-2-methylbenzo[d]oxazole
Inchi Code
1S/C8H6FNO/c1-5-10-8-6(9)3-2-4-7(8)11-5/h2-4H,1H3
InChI Key
XGJVKAJFMHDNEM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1804412-63-2.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1804412-63-2.html