Merck
AMBH303C4BEB
Ambeed, Inc.
3-Bromo-1H-indazole-4-carbonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
222.04
MDL番号:
Iupac Name
3-bromo-1H-indazole-4-carbonitrile
Inchi Code
1S/C8H4BrN3/c9-8-7-5(4-10)2-1-3-6(7)11-12-8/h1-3H,(H,11,12)
InChI Key
FMBYTIGGQXFBKG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1000341-36-5.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)