Merck
AMBH303C4BC6
Ambeed, Inc.
(3-(Benzyloxy)phenyl)methanamine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
249.74
MDL番号:
Iupac Name
[3-(benzyloxy)phenyl]methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C14H15NO.ClH/c15-10-13-7-4-8-14(9-13)16-11-12-5-2-1-3-6-12;/h1-9H,10-11,15H2;1H
InChI Key
OOQQYQQLMPJNJB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/104566-41-8.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)