Merck
AMBH303C4B00
Ambeed, Inc.
NSC 405020
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
260.16
MDL番号:
Iupac Name
3,4-dichloro-N-(1-methylbutyl)benzamide
Inchi Code
1S/C12H15Cl2NO/c1-3-4-8(2)15-12(16)9-5-6-10(13)11(14)7-9/h5-8H,3-4H2,1-2H3,(H,15,16)
InChI Key
ARDYECYBETXQFD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/7497-07-6.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)