Merck
AMBH303C4A3A
Ambeed, Inc.
2-Chloro-N4-methylpyridine-3,4-diamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
157.6
MDL番号:
Iupac Name
2-chloro-N~4~-methyl-3,4-pyridinediamine
Inchi Code
1S/C6H8ClN3/c1-9-4-2-3-10-6(7)5(4)8/h2-3H,8H2,1H3,(H,9,10)
InChI Key
PLOHMGUEAHHTKK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/50432-67-2.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)