Merck
AMBH303C4A0E
Ambeed, Inc.
Ethyl 3-(2-(((4-cyanophenyl)amino)methyl)-1-methyl-N-(pyridin-2-yl)-1H-benzo[d]imidazole-5-carboxamido)propanoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
482.54
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 3-[({2-[(4-cyanoanilino)methyl]-1-methyl-1H-benzimidazol-5-yl}carbonyl)(2-pyridinyl)amino]propanoate
Inchi Code
1S/C27H26N6O3/c1-3-36-26(34)13-15-33(24-6-4-5-14-29-24)27(35)20-9-12-23-22(16-20)31-25(32(23)2)18-30-21-10-7-19(17-28)8-11-21/h4-12,14,16,30H,3,13,15,18H2,1-2H3
InChI Key
OZBOESGNDSVMDK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/211915-84-3.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)