Merck
AMBH303C49C6
Ambeed, Inc.
2-Aminooxazole-5-carboxamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
127.1
Iupac Name
2-aminooxazole-5-carboxamide
Inchi Code
1S/C4H5N3O2/c5-3(8)2-1-7-4(6)9-2/h1H,(H2,5,8)(H2,6,7)
InChI Key
CBYTYJCJFHUVCR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1334298-29-1.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1334298-29-1.html