Merck
AMBH303C4987
Ambeed, Inc.
1H-Pyrrolo[3,4-c]pyridin-3(2H)-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
134.14
MDL番号:
Iupac Name
1,2-dihydro-3H-pyrrolo[3,4-c]pyridin-3-one
Inchi Code
1S/C7H6N2O/c10-7-6-4-8-2-1-5(6)3-9-7/h1-2,4H,3H2,(H,9,10)
InChI Key
ROSODFDWJFAKQI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/40107-95-7.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)