Merck
AMBH303C4931
Ambeed, Inc.
(5-Iodo-2-methylphenyl)methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
248.06
MDL番号:
Iupac Name
(5-iodo-2-methylphenyl)methanol
Inchi Code
1S/C8H9IO/c1-6-2-3-8(9)4-7(6)5-10/h2-4,10H,5H2,1H3
InChI Key
CIEQOCDUTRABFK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1260242-01-0.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)