Merck
AMBH303C48C7
Ambeed, Inc.
2-(4-Carbamoylphenyl)propanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
193.2
MDL番号:
Iupac Name
2-(4-carbamoylphenyl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C10H11NO3/c1-6(10(13)14)7-2-4-8(5-3-7)9(11)12/h2-6H,1H3,(H2,11,12)(H,13,14)
InChI Key
MUWUEBLDZNJSQR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1624261-50-2.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1624261-50-2.html