Merck
AMBH303C488E
Ambeed, Inc.
5-Fluoro-2-methoxy-4-nitroaniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
186.14
MDL番号:
Iupac Name
5-fluoro-2-methoxy-4-nitroaniline
Inchi Code
1S/C7H7FN2O3/c1-13-7-3-6(10(11)12)4(8)2-5(7)9/h2-3H,9H2,1H3
InChI Key
ZMQFEOYUITZEMG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1435806-78-2.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1435806-78-2.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)