Merck
AMBH303C4836
Ambeed, Inc.
Diethyl 2-ethoxymalonate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
204.22
MDL番号:
Iupac Name
diethyl 2-ethoxymalonate
Inchi Code
1S/C9H16O5/c1-4-12-7(8(10)13-5-2)9(11)14-6-3/h7H,4-6H2,1-3H3
InChI Key
PMIWYGMNGVBLCH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/37555-99-0.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)