Merck
AMBH303C4816
Ambeed, Inc.
(1-Methylcyclopropyl)methanamine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
121.61
MDL番号:
Iupac Name
(1-methylcyclopropyl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H11N.ClH/c1-5(4-6)2-3-5;/h2-4,6H2,1H3;1H
InChI Key
SSAZHJCPZLEHSD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1260779-19-8.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)