Merck
AMBH303C47AE
Ambeed, Inc.
6-Methoxynicotinimidamide hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
187.63
MDL番号:
Iupac Name
6-methoxy-3-pyridinecarboximidamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H9N3O.ClH/c1-11-6-3-2-5(4-10-6)7(8)9;/h2-4H,1H3,(H3,8,9);1H
InChI Key
ZADOHHNYDKHRML-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/201937-22-6.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)