Merck
AMBH303C46E0
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 4-(2-cyano-4-nitrophenyl)piperazine-1-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
332.36
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 4-(2-cyano-4-nitrophenyl)piperazine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C16H20N4O4/c1-16(2,3)24-15(21)19-8-6-18(7-9-19)14-5-4-13(20(22)23)10-12(14)11-17/h4-5,10H,6-9H2,1-3H3
InChI Key
GGHJQNYGQBUGMG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/288251-87-6.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/288251-87-6.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)