Merck
AMBH303C4699
Ambeed, Inc.
1H-Indole-2,5-dicarboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
205.17
MDL番号:
Iupac Name
1H-indole-2,5-dicarboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H7NO4/c12-9(13)5-1-2-7-6(3-5)4-8(11-7)10(14)15/h1-4,11H,(H,12,13)(H,14,15)
InChI Key
MUABQYJAPOQWCH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/117140-77-9.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)