Merck
AMBH303C4625
Ambeed, Inc.
4-Azaspiro[2.5]octan-5-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
125.17
MDL番号:
Iupac Name
4-azaspiro[2.5]octan-5-one
Inchi Code
1S/C7H11NO/c9-6-2-1-3-7(8-6)4-5-7/h1-5H2,(H,8,9)
InChI Key
CPONDIRBUHQHSM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/546114-04-9.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/546114-04-9.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)