Merck
AMBH303C45B9
Ambeed, Inc.
5-Chloro-1-methyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
141.56
MDL番号:
Iupac Name
5-chloro-1-methyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Inchi Code
1S/C5H4ClN3/c1-9-5(6)4(2-7)3-8-9/h3H,1H3
InChI Key
ALYKYQFBPPPPMI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/111493-52-8.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)