Merck
AMBH303C45B8
Ambeed, Inc.
Cyclopropyl(3-methylpyridin-2-yl)methanamine dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
235.16
MDL番号:
Iupac Name
cyclopropyl(3-methylpyridin-2-yl)methanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H14N2.2ClH/c1-7-3-2-6-12-10(7)9(11)8-4-5-8;;/h2-3,6,8-9H,4-5,11H2,1H3;2*1H
InChI Key
LPNNLGFAGNVCRU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2061979-36-8.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)