Merck
AMBH303C45A0
Ambeed, Inc.
6-Bromo-3-methylisoquinolin-1(2H)-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
238.08
MDL番号:
Iupac Name
6-bromo-3-methylisoquinolin-1-ol
Inchi Code
1S/C10H8BrNO/c1-6-4-7-5-8(11)2-3-9(7)10(13)12-6/h2-5H,1H3,(H,12,13)
InChI Key
FHJSEWHWEJNWAY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/872018-40-1.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)