Merck
AMBH303C453F
Ambeed, Inc.
(2,3-Dihydrobenzo[b][1,4]dioxin-5-yl)methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
166.18
MDL番号:
Iupac Name
2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-5-ylmethanol
Inchi Code
1S/C9H10O3/c10-6-7-2-1-3-8-9(7)12-5-4-11-8/h1-3,10H,4-6H2
InChI Key
WATIARBIFSKYKC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/274910-19-9.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/274910-19-9.html