Merck
AMBH303C452F
Ambeed, Inc.
9-Bromo-5H-pyrido[4,3-b]indole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
247.09
MDL番号:
Iupac Name
9-bromo-5H-pyrido[4,3-b]indole
Inchi Code
1S/C11H7BrN2/c12-8-2-1-3-10-11(8)7-6-13-5-4-9(7)14-10/h1-6,14H
InChI Key
AQVVGJGWWRZZKM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1015460-62-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1015460-62-4.html