Merck
AMBH303C44FC
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 4-(((4-(4-amino-2-fluorophenoxy)-6-methoxyquinolin-7-yl)oxy)methyl)piperidine-1-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
497.57
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 4-(((4-(4-amino-2-fluorophenoxy)-6-methoxyquinolin-7-yl)oxy)methyl)piperidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C27H32FN3O5/c1-27(2,3)36-26(32)31-11-8-17(9-12-31)16-34-25-15-21-19(14-24(25)33-4)22(7-10-30-21)35-23-6-5-18(29)13-20(23)28/h5-7,10,13-15,17H,8-9,11-12,16,29H2,1-4H3
InChI Key
HODLDQAFNUUMAJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/929252-65-3.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)