Merck
AMBH303C441B
Ambeed, Inc.
Methyl 2,3-dioxoindoline-7-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
205.17
MDL番号:
Iupac Name
methyl 2,3-dioxo-7-indolinecarboxylate
Inchi Code
1S/C10H7NO4/c1-15-10(14)6-4-2-3-5-7(6)11-9(13)8(5)12/h2-4H,1H3,(H,11,12,13)
InChI Key
BKMLLFWFPNUDNF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/103030-10-0.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)