Merck
AMBH303C4406
Ambeed, Inc.
(4-Formyl-3,5-dimethoxyphenyl)boronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
209.99
MDL番号:
Iupac Name
4-formyl-3,5-dimethoxyphenylboronic acid
Inchi Code
1S/C9H11BO5/c1-14-8-3-6(10(12)13)4-9(15-2)7(8)5-11/h3-5,12-13H,1-2H3
InChI Key
AMCMBLFQAZPIPI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2001080-85-7.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/2001080-85-7.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)