Merck
AMBH303C4404
Ambeed, Inc.
6-(4-Fluorophenyl)picolinic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
217.2
MDL番号:
Iupac Name
6-(4-fluorophenyl)-2-pyridinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H8FNO2/c13-9-6-4-8(5-7-9)10-2-1-3-11(14-10)12(15)16/h1-7H,(H,15,16)
InChI Key
WEEVXEKXCIBZMB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/863704-60-3.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)