Merck
AMBH303C4307
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 2-(4-bromopyridin-2-yl)acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
272.14
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl (4-bromo-2-pyridinyl)acetate
Inchi Code
1S/C11H14BrNO2/c1-11(2,3)15-10(14)7-9-6-8(12)4-5-13-9/h4-6H,7H2,1-3H3
InChI Key
YRGXZFJOWJAGQO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1266119-33-8.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1266119-33-8.html