Merck
AMBH303C42FF
Ambeed, Inc.
4-Aminopyridazin-3(2H)-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
111.1
MDL番号:
Iupac Name
4-amino-3(2H)-pyridazinone
Inchi Code
1S/C4H5N3O/c5-3-1-2-6-7-4(3)8/h1-2H,(H2,5,6)(H,7,8)
InChI Key
VROMXVIODDASTK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/55271-46-0.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)