Merck
AMBH303C42CF
Ambeed, Inc.
N-BOC-4-bromo-3-methylaniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
286.17
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 4-bromo-3-methylphenylcarbamate
Inchi Code
1S/C12H16BrNO2/c1-8-7-9(5-6-10(8)13)14-11(15)16-12(2,3)4/h5-7H,1-4H3,(H,14,15)
InChI Key
GIPPMBXUPCAXHC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/654056-82-3.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)