Merck
AMBH303C4248
Ambeed, Inc.
2-Hydroxy-5-iodonicotinic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
265.01
MDL番号:
Iupac Name
5-iodo-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H4INO3/c7-3-1-4(6(10)11)5(9)8-2-3/h1-2H,(H,8,9)(H,10,11)
InChI Key
WIUHBFOGCTVLEH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/390360-97-1.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)