Merck
AMBH303C4202
Ambeed, Inc.
Methyl imidazo[1,2-a]pyridine-5-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
176.17
MDL番号:
Iupac Name
methyl imidazo[1,2-a]pyridine-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H8N2O2/c1-13-9(12)7-3-2-4-8-10-5-6-11(7)8/h2-6H,1H3
InChI Key
HDJQUCDRHCVPEQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/88047-55-6.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)