Merck
AMBH2D702DAF
Ambeed, Inc.
(2-Amino-4-(trifluoromethyl)phenyl)methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
191.15
MDL番号:
Iupac Name
[2-amino-4-(trifluoromethyl)phenyl]methanol
Inchi Code
1S/C8H8F3NO/c9-8(10,11)6-2-1-5(4-13)7(12)3-6/h1-3,13H,4,12H2
InChI Key
UBFFHFYJSAIIDB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/186602-93-7.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/186602-93-7.html