Merck
AMBH2D702D1B
Ambeed, Inc.
4-Methyl-2,2'-bipyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
170.21
MDL番号:
Iupac Name
4-methyl-2,2'-bipyridine
Inchi Code
1S/C11H10N2/c1-9-5-7-13-11(8-9)10-4-2-3-6-12-10/h2-8H,1H3
InChI Key
OHSRAWAUPZWNKY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/56100-19-7.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/56100-19-7.html