Merck
AMBH2D702903
Ambeed, Inc.
4-Methoxy-2-methylphenylacetonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
161.2
MDL番号:
Iupac Name
(4-methoxy-2-methylphenyl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C10H11NO/c1-8-7-10(12-2)4-3-9(8)5-6-11/h3-4,7H,5H2,1-2H3
InChI Key
IXOPCMZOHYZDMX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/262298-02-2.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)