Merck
AMBH2D702859
Ambeed, Inc.
(4-Ethoxyphenyl)methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
152.19
MDL番号:
Iupac Name
(4-ethoxyphenyl)methanol
Inchi Code
1S/C9H12O2/c1-2-11-9-5-3-8(7-10)4-6-9/h3-6,10H,2,7H2,1H3
InChI Key
UKFLLQIRBABMKF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/6214-44-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)