Merck
AMBH2D702841
Ambeed, Inc.
4-Cyanobenzenesulphonamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
182.2
MDL番号:
Iupac Name
4-cyanobenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C7H6N2O2S/c8-5-6-1-3-7(4-2-6)12(9,10)11/h1-4H,(H2,9,10,11)
InChI Key
UZECCNDOASGYNH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/3119-02-6.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)