Merck
AMBH2D70283A
Ambeed, Inc.
4-Cyano-2,6-difluorobenzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
183.11
MDL番号:
Iupac Name
4-cyano-2,6-difluorobenzoic acid
Inchi Code
1S/C8H3F2NO2/c9-5-1-4(3-11)2-6(10)7(5)8(12)13/h1-2H,(H,12,13)
InChI Key
QJDLXGDIYHMIDN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/181073-82-5.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)