Merck
AMBH2D7027C5
Ambeed, Inc.
Ethyl 4-chloro-1-methyl-6-oxo-1,6-dihydropyridine-3-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
215.64
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 4-chloro-1-methyl-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridinecarboxylate
Inchi Code
1S/C9H10ClNO3/c1-3-14-9(13)6-5-11(2)8(12)4-7(6)10/h4-5H,3H2,1-2H3
InChI Key
WGSWOEOJYNQPRP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/821791-58-6.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)