Merck
AMBH2D7026D8
Ambeed, Inc.
4-Amino-N'-hydroxy-1,2,5-oxadiazole-3-carboximidamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
143.1
MDL番号:
Iupac Name
4-amino-N'-hydroxy-1,2,5-oxadiazole-3-carboximidamide
Inchi Code
1S/C3H5N5O2/c4-2(6-9)1-3(5)8-10-7-1/h2H,4H2,(H2,5,8)
InChI Key
FDICEFXKSMHRHD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/13490-32-9.html
ピクトグラム
FlameExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/13490-32-9.html