Merck
AMBH2D7026D1
Ambeed, Inc.
1-(4-Amino-3-chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl)ethanone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
237.61
MDL番号:
Iupac Name
1-[4-amino-3-chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone
Inchi Code
1S/C9H7ClF3NO/c1-4(15)5-2-6(9(11,12)13)8(14)7(10)3-5/h2-3H,14H2,1H3
InChI Key
GVPVKKWXJXESIC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/97760-76-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)