Merck
AMBH2D70269D
Ambeed, Inc.
4-Acetamidopiperidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
142.2
MDL番号:
Iupac Name
N-(4-piperidinyl)acetamide
Inchi Code
1S/C7H14N2O/c1-6(10)9-7-2-4-8-5-3-7/h7-8H,2-5H2,1H3,(H,9,10)
InChI Key
YLWUSMHZABTZGP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/5810-56-0.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)