Merck
AMBH2D702593
Ambeed, Inc.
4-(2-(Pyrrolidin-1-yl)ethoxy)aniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
206.29
MDL番号:
Iupac Name
4-[2-(1-pyrrolidinyl)ethoxy]phenylamine
Inchi Code
1S/C12H18N2O/c13-11-3-5-12(6-4-11)15-10-9-14-7-1-2-8-14/h3-6H,1-2,7-10,13H2
InChI Key
OTYZNDKWNPQQJP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or Solid or Semi-solid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/50609-01-3.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)